Läs mer
SVL™ Torion reservkopplingar
Produktkod. 12493531
Tjocklek (metrisk) vägg:
14,7 mm (hål)
5,7 mm (hål)
8,7 mm (borrning)
8,7 mm (hål)
Typ:
PTFE klämma
PTFE-klämma
Polypropenklämma
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12493531
Brand: SVL 72006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Torion glaskroppar och gummi/PTFE tätningsring
  • Glasfylld polypropen för användning vid temperaturer upp till 180 °C
  • PTFE för användning vid temperaturer upp till 250 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10/Pk.
Objektbeskrivning Torion reservdelar
Typ PTFE klämma
Tjocklek (metrisk) vägg 14,7 mm (hål)