Läs mer
SVL™ Torion reservkopplingar
Tjocklek (metrisk) vägg:
14,7 mm (hål)
5,7 mm (hål)
8,7 mm (borrning)
8,7 mm (hål)
Typ:
PTFE klämma
PTFE-klämma
Polypropenklämma
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Glass filled polypropylene for use at temperatures up to 180°C
- PTFE for use at temperatures up to 250°C
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | PTFE-klämma |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 8,7 mm (borrning) |