Läs mer
SVL™ Torion reservkopplingar
Tjocklek (metrisk) vägg:
14,7 mm (hål)
5,7 mm (hål)
8,7 mm (borrning)
8,7 mm (hål)
Typ:
PTFE klämma
PTFE-klämma
Polypropenklämma
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Glasfylld polypropen för användning vid temperaturer upp till 180 °C
- PTFE för användning vid temperaturer upp till 250 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Objektbeskrivning | Torion reservdelar |
| Typ | Polypropenklämma |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 5,7 mm (hål) |