Läs mer
SVL™ Torion reservkopplingar
Produktkod. p-8003030
Tjocklek (metrisk) vägg:
14,7 mm (hål)
5,7 mm (hål)
8,7 mm (borrning)
8,7 mm (hål)
Typ:
PTFE klämma
PTFE-klämma
Polypropenklämma
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12698405
Brand: SVL 72005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med Torion glaskroppar och gummi/PTFE tätningsring
  • Glass filled polypropylene for use at temperatures up to 180°C
  • PTFE for use at temperatures up to 250°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ PTFE-klämma
Tjocklek (metrisk) vägg 8,7 mm (borrning)