Läs mer
SVL™ Torion rätvinkliga kranar
Produktkod. p-7116182
Pluggborrning:
14,7 mm, Sidoarm 10 mm
5,7 mm, Sidoarm: 3 mm
8,7 mm, Sidoarm: 5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 15557750
Brand: SVL™ 72241
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas
  • PTFE-nyckel skruvas in i den gängade Torion-kontakten för att öppna och stänga kranen
  • Ingen smörjning krävs, inga kramper och ingen kontaminering
  • Vakuumkapacitet till 10-2 Torr
  • Sidoarmarna är 70 mm långa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rät vinkel
Pluggborrning 5,7 mm, Sidoarm: 3 mm
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) sidoarm 8 mm