Läs mer
SVOC-blandning 506 2000 μg/ml i aceton: Hexan, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluorobiphenyl∣p-Terphenyl D14 |
| CAS | 321-60-8, 1718-51-0 |
| Lösningsmedel eller matris | Aceton/hexan |
| Kvantitet | 1 mL |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2-Fluorobiphenyl 2000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 2000 μg/mL |