Läs mer
SVOC Mixture 623 1000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309730
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30309730 1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30309730 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000623DI
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chrysene D12∣Phenanthrene D10∣Quintozene
CAS 1719-03-5, 1517-22-2, 82-68-8
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Kvantitet 1 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Chrysene D12 1000 μg/mL∣Phenanthrene D10 1000 μg/mL∣Quintozene 1000 μg/mL