Läs mer
SW-100, MedChemExpress
Beskrivning
SW-100, a selective histone deacetylase 6 (HDAC6) inhibitor with an IC50 of 2.3 nM, shows at least 1000-fold selectivity for HDAC6 relative to all other HDAC isozymes. SW-100 displays a significantly improved ability to cross the blood-brain-barrier.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SW-100 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2126744-35-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H17ClN2O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (394.60 mM) |
| LEDER | O=C(NO)C1=CC=C(CN2CCCC3=C2C=CC(Cl)=C3)C=C1 |
| Visa mer |