Läs mer
Micronova™ SwabTool™ Adaptrar
Produktkod. 15603216 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Autoklaveringsbar Förpackningsstorlek
15603216 Autoklaveringsbar Varje
1 options
Produktkod. 15603216 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer QDSWT01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.80 SEK
    975.95 SEK / Paket med 1
    Save 74.85 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kräver
Svabbar, handtag i SSU-serien
Ett skräddarsytt verktyg designat speciellt för att hålla svabbar för miljöövervakning och provtagning. Finns med valfria handtag för förlängning i stora tankar och andra svåråtkomliga områden.
De Micronova SwabTool™ Adaptern låser pinnen på plats med en vridknapp. Kompatibel med en rad svabbar när de används med valfria ''halmstrån'' för att hålla de som är mindre eller längre. Handtag i SSU-serien som tillval finns för övervakning och provtagning i stora tankar och andra svåråtkomliga områden.
  • Pinnhållare för miljöövervakning och provtagning
  • Tillverkad av elektropolerat rostfritt stål med acetalkomponenter
  • Kompatibel med en rad svabbar
  • Som tillval finns ''halmstrån'' för att hålla mindre eller längre svabbar
  • QD-versionen (Quick Disconnect) fungerar med SSU-seriens handtag i rostfritt stål
  • QP-versionen har en vinkelfog och fungerar med STA-seriens gängade plasthandtag
  • Kompatibel med starka desinfektionsmedel
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Fast rak adapter
Färg Vitt
Längd (engelska) 6,75 tum.
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 17.15 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 3.18 cm
Bredd (engelska) 1,25 tum.
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur
För användning med (utrustning) QPSWT-04, handtag i SSU-serien
För användning med (applikation) Miljöövervakning med svabbar
Material Acetal, Elektropolerat rostfritt stål