Läs mer
Micronova™ SwabHolder™ Verktyg
Produktkod. 15776242 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Disponibel:
Återanvändbar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Disponibel Förpackningsstorlek
15776242 Återanvändbar Varje
1 options
Produktkod. 15776242 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer QPSWT04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1435.00 SEK
    1393.81 SEK / Paket med 1
    Save 41.19 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-03-2027
De SwabHolder Verktyget håller säkert miljöövervakningsservetter (6,35 mm / 0,25 tum). Den fästs på SSU-seriens handtag för utökad räckvidd vid övervakning i svåråtkomliga områden.
  • Produkttyp: Spinnhållare
  • Material: Plastbelagd glasfiber, Delrin
  • Förpackning: Individuellt förpackad
  • Sterilitet: Icke-steril
  • För användning med (applikation): Miljöövervakning och städvalidering
  • För användning med (utrustning): miljöövervakningspinnar (6,35 mm / 0,25 tum)
Specifikationer
Beskrivning Swab Holder with adjustable joint
Färgkodad Nej
Handtagsmaterial Plastbelagd glasfiber
För användning med (applikation) Miljöövervakning och städvalidering
Typ av handtag Cirkulärt tvärsnitt
Sterilitet Icke-steril
Färg Vitt
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Miljöövervakningspinnar (6,35 mm/0,25 tum). Fästs på SSU-seriens handtag för utökad räckvidd vid övervakning i svåråtkomliga områden
Längd (metrisk) 19.355 cm
Material Delrin
Förpackning Individuellt förpackad
Kvantitet 1 st
Vikt (engelska) 3,7 oz.
Vikt (metrisk) 104.89 g