Läs mer
MedLine Bomullsservetter i polypropenrör
Produktkod. 11512483
Change view
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Förpackningsstorlek
11512483 Paket med 500
1 options
Produktkod. 11512483 Leverantör MedLine Leverantörsnummer 300261.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.40 SEK
    1114.85 SEK / Paket med 500
    Save 440.55 SEK
    28% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa svabbar för att ta prover. Fisherbrand Svabbar i polypropenrör har ett runt, kompakt och rivtåligt huvud.
  • Sterila torra bomullstoppar levereras i stötsäker rundbottnat polypropenrör
  • Steriliserad med etylenoxid
  • Producerad under strikt ISO 9002/EN 29002 standarder
  • CE-märkt nr 98 06 0119, klass II A
Specifikationer
Inkluderar All Swabs Have a Round, Compact and Shred Resistant Head for Sample Taking.
Certifikat och efterlevnad ISO 9002/EN 29002,CE-märkt nr.98 06 0119, ISO 9002/EN 29002,CE Marked No.98 06 0119
Färg Vanlig
Diameter (metrisk) spets 5 mm, 2.5mm
Kvalitet Klass II A
Typ av huvud Pinnarna har ett runt, kompakt och rivbeständigt huvud för provtagning
Längd (metrisk) 150 mm, 150mm
Kvantitet 500/Pk, 500Pack
Sterilitet Sterila
Handtagsmaterial Polystyren
Produkttyp Slangsvamp, Tube Swab
Spetsmaterial Bomull
Antal per förpackning 500