Läs mer
Swainsonine (Synthetic), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Swainsonine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO3/c10-5-2-1-3-9-4-6(11)8(12)7(5)9/h5-8,10-12H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| Formel vikt | 173.1052 |
| Procent renhet | >95% |