Läs mer
Tocris Bioscience™ Swainsonine
Beskrivning
Inhibitor of α-mannosidase II which inhibits glycoprotein processing. Displays anticancer and immune modulatory properties.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Swainsonine |
| CAS | 72741-87-8 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Molekylformel | C8H15NO3 |
| Formel vikt | 173.21 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.21 |