Läs mer
Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS Interface System Tillbehör
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Hitta rätt mutter och hylsa att använda med den kraftfulla Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS gränssnittssystem.
- Specially deactivated , robust stainless steel transfer capillary provides an interface between the analytical column and the MS detector
- Small ID of transfer capillary ensures exposure to air and water is reduced to a minimum during disconnection of the analytical column
- The system works without the requirement for additional He-purge/make-up gas flow
- Finger-tight connections make exchanging the analytical column quick and easy without the need for tools
- Includes finger-tight connections for S/SL injector to provide complete finger-tight solution
Specifications
Specifications
| Typ | Överföringslinjemutter |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| För användning med (utrustning) | SWAP-IT GC-MS Interface System for Agilent Instruments |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.