Läs mer
Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS Interface System Tillbehör
Produktkod. 10249794 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
SWAP-Tight Hylsor
SWAP-Tight Mutter
SWAP-Tight mutter och adapter
Skoning
Överföringsledningsmutter
Överföringslinjemutter
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10249794
Brand: Thermo Scientific™ 290SG032
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hitta rätt mutter och hylsa att använda med den kraftfulla Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS gränssnittssystem.
  • Speciellt inaktiverad, robust överföringskapillär av rostfritt stål ger ett gränssnitt mellan analyskolonnen och MS-detektorn
  • Litet ID för överföringskapillären säkerställer att exponeringen för luft och vatten reduceras till ett minimum under frånkoppling av analyskolonnen
  • Systemet fungerar utan krav på ytterligare He-purge/påfyllningsgasflöde
  • Fingertäta anslutningar gör utbyte av analyskolonnen snabbt och enkelt utan behov av verktyg
  • Inkluderar fingertäta anslutningar för S/SL-injektor för att ge en komplett fingertät lösning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ SWAP-Tight Hylsor
Kvantitet 10 Pk.
För användning med (utrustning) SWAP-IT GC-MS gränssnittssystem
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.