Läs mer
Thermo Scientific™ Fjäderbelastad överföringsledningsmutter för ISQ och TSQ
Produktkod. 11567761 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
3-portar SilFlow MCD-enhet
Swap-IT
Beskrivning:
Blankande hylsa
Kromatografi tillbehör
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Beskrivning unitSize
11567761 Swap-IT Kromatografi tillbehör Varje
15297488 3-portar SilFlow MCD-enhet Blankande hylsa Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11567761 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 290BT240
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gör kolumnbyten snabbt och enkelt. Använd detta GC-MS-gränssnittssystem för att byta kapillärkolonner utan att behöva ventilera din masspektrometer (MS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kromatografi tillbehör
För användning med (utrustning) Swap-IT