Läs mer
Thermo Scientific™ Fjäderbelastad överföringsledningsmutter för ISQ och TSQ
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Gör kolumnbyten snabbt och enkelt. Använd detta GC-MS-gränssnittssystem för att byta kapillärkolonner utan att behöva ventilera din masspektrometer (MS).
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Fjäderbelastad överföringsmutter |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific ISQ och TSQ |
| Kvantitet | Vardera |