Läs mer
3M™ Easy Trap™ Sopa& Damm lakan
Produktkod. 17118710
Change view
Mått (L x B x H):
0.67 x 0.50 x 125 ft.
Produktkod. Mått (L x B x H)
17118710 0.67 x 0.50 x 125 ft.
1 options
Produktkod. 17118710 Leverantör 3M™ Easy Trap™ Leverantörsnummer 7100104366
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1805.00 SEK
    1199.84 SEK / 1 rullar
    Save 605.16 SEK
    33% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-12-2026
Minska risken för dåliga intryck genom att fånga upp till 8 gånger mer smuts, damm och sand än traditionella dammmoppar!
  • Bekväma engångslakan betyder ingen tvätt
  • Använd under alla plana golvverktyg eller hög dammduk
  • Ark är dubbelsidiga och kommer i rullar perforerade var 6:e tum.
  • Lågt luftmotstånd minskar arbetarens trötthet
  • Fungerar i våta miljöer och på de flesta horisontella ytor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Duster Lakan
Mått (L x B x H) 0.67 x 0.50 x 125 ft.
För användning med (applikation) Fånga damm, smuts, sand och hår