missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Swep, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Swep |
| CAS | 1918-18-9 |
| Molekylformel | C8 H7 Cl2 N O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Carbamic acid','N-(3,4-dichlorophenyl)-','methyl ester (ACI), Carbamic acid','(3,4-dichlorophenyl)-','methyl ester (9CI), Carbanilic acid','3,4-dichloro-','methyl ester (7CI','8CI), 3,4-Dichlorophenylcarbamic acid methyl ester, MCC, MCC (herbicide), Methyl 3,4-dichlorocarbanilate, Methyl 3,4-dichlorophenylcarbamate, Methyl N-(3,4-dichlorophenyl)carbamate, NIA 2995, Swep |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7Cl2NO2/c1-13-8(12)11-5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4H,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | COC(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | methyl N-(3,4-dichlorophenyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.05 |
| Formel vikt | 218.9854 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?