Läs mer
(-)-Sweroside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sweroside |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O9/c1-2-7-8-3-4-22-14(21)9(8)6-23-15(7)25-16-13(20)12(19)11(18)10(5-17)24-16/h2,6-8,10-13,15-20H,1,3-5H2/t7-,8+,10-,11-,12+,13-,15+,16+/m1/s1 |
| Formel vikt | 358.1264 |