Läs mer
Applied Biosystems™ SwiftArrayStudio-server™
Produktkod. 31782662 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Produkttyp:
Datainsamlingsserver (DCS)
Produktkod. Produkttyp
31782662 Datainsamlingsserver (DCS)
1 options
Produktkod. 31782662 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 000472
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
SwiftArrayStudio Server är ett centraliserat hanteringssystem utformat för att styra och övervaka individuella SwiftArrayStudio mikroarrayanalysatorer eller flottor med upp till fyra instrument samtidigt.
SwiftArrayStudio Server är ett centraliserat hanteringssystem utformat för att kontrollera och övervaka individuella SwiftArrayStudio mikroarrayanalysatorsystem eller flottor med upp till fyra instrument samtidigt. Denna serverplattform möjliggör omfattande övervakning av instrumentstatusen samtidigt som den erbjuder integrerad felsökning och felsökningshjälp för att optimera laboratoriearbetsflödets effektivitet.
Viktiga tekniska funktioner inkluderar enkel filuppladdning, fjärrövervakning och intelligent diagnostikstöd via dess Smart hjälpsystem. SwiftArrayStudio-serverns skalbara arkitektur stödjer laboratoriekonfigurationer från enkelinstrumentuppsättningar till multiinstrument, och rymmer upp till fyra SwiftArrayStudio-mikroarrayanalysatorsystem inom ett enhetligt hanteringsramverk.
Funktioner
  • Run Management: Omfattande arbetsflödeskontroll och övervakningsmöjligheter för vetenskapliga experiment och analytiska procedurer
  • Datalagring: Robust dataarkivsystem för säker lagring, organisering och hämtning av experimentella datamängder och analytiska resultat
  • Instrumenthantering: Integrerad styrning och övervakning av laboratorieinstrument med realtidsstatusuppföljning och konfigurationshantering
  • Dataanalys: Avancerade analytiska bearbetningsverktyg för statistisk utvärdering, visualisering och tolkning av experimentella data
SwiftArrayStudio-server: Omfattande plattform för datahantering och analys
Automatiserad analyspipeline påskyndar genotypningsarbetsflöden
SwiftArrayStudio Server integrerar Applied Biosystems automatiserade Axiom™ analyssvit för att erbjuda omfattande kvalitetskontrollanalys och tolkning av genotypningsmikroarrayexperiment. Denna automatiserade integration effektiviserar dataanalyspipelinen genom att automatiskt generera kvalitetskontrollrapporter för varje arrayplatta-körning, vilket eliminerar flaskhalsar i manuell bearbetning som traditionellt bromsar forskningsframsteg. Systemet utnyttjar standardparametrar för bästa praxis för att automatiskt generera genotyprapporter, vilket avsevärt påskyndar takten med vilken forskare kan få resultat och dra meningsfulla insikter från sina experimentella data. Denna automatisering är särskilt värdefull eftersom mikroarray-experiment genererar stora datamängder som kräver systematisk bearbetning och analys.
Centraliserad datahantering förbättrar laboratorieeffektiviteten
SwiftArrayStudio-servern tillgodoser det kritiska behovet av centraliserad datalagring och hantering i högkapacitetsgenotypningsmiljöer. Genom att tillhandahålla en enda plats för insamling och lagring av rådata från mikroarrayexperiment ökar systemet den operativa effektiviteten både för enskilda genotypningsprojekt och för hela laboratorieverksamheten. Servern möjliggör omfattande hantering av stora datamängder genererade från flera mikroarrayplattor, vilket säkerställer att värdefull experimentell data förblir organiserad, tillgänglig och säker under hela forskningsprocessen.
Omfattande registrering av array-registreringsskyltar säkerställer dataintegritet
Effektiv mikroarray-experimentering kräver noggrann registrering av arrayplattor för att specificera körförhållanden och etablera tydlig datalänk från provinmatning till slutskanningsutdata. SwiftArrayStudio Server stöder omfattande registreringsprocesser som fångar viktig metadata inklusive exempelnamn, arraystreckkoder, reagenspartiinformation, arraybehandlingsvariabler och andra kritiska parametrar som krävs för korrekt genotypningsprojektledning. Detta systematiska tillvägagångssätt för dataregistrering säkerställer experimentell spårbarhet och upprätthåller integriteten i den analytiska kedjan från provförberedelse till slutlig resultatgenerering.
Övervakning av instrumenten i realtid optimerar laboratorieoperationer
Högkapacitetsgenotypningslaboratorier kräver kontinuerlig övervakning av instrumentets prestanda för att säkerställa konsekvent drift och högkvalitativa resultat. SwiftArrayStudio-servern levererar avancerade övervakningsfunktioner som ger realtidsuppdateringar om registrerings- och körstatus. Detta proaktiva tillvägagångssätt gör det möjligt för laboratoriepersonal att snabbt fastställa provframsteg under en körning och noggrant följa resultaten när de genereras, vilket stödjer tillförlitliga och reproducerbara resultat.
Integrerad lösning levererar en aldrig tidigare klädd genomströmning
SwiftArrayStudio Server fungerar som en integrerad komponent i Applied Biosystems omfattande genotypningslösning, designad för sömlös integration med SwiftArrayStudio-instrumentering. Detta integrerade tillvägagångssätt representerar Applied Biosystems fortsatta innovation inom högkapacitetsmikroarrayteknologier, vilket gör det möjligt för SwiftArrayAssay- och SwiftArrayStudio-systemen att leverera komplett genotypningsinformation från en enda arrayplatta på bara 30 timmar. Serverns roll i att underlätta effektiv instrument- och datahantering påskyndar ytterligare takten med vilken laboratorier kan gå från provbehandling till meningsfulla vetenskapliga upptäckter, och etablerar nya riktmärken för produktivitet i genomiska forskningsmiljöer.
Garanti
1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Datainsamlingsserver (DCS)
För användning med (utrustning) SwiftArrayStudio Mikroarrayanalysator
För användning med (applikation) Mikroarray
Endast för forskning.