Läs mer
Applied Biosystems™ SwiftArrayStudio™ Mikroarrayanalysator
Produktkod. 31783734 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st.
Produktkod. Kvantitet
31783734 1 st.
1 options
Produktkod. 31783734 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 000471
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
SwiftArrayStudio Microarray Analyzer är ett automatiserat arraybehandlingsinstrument som unikt integrerar hybridisering, tvätt/färgning och skanningsfunktioner i en enda plattform för omfattande genomomfattande genomomfattande genomomfattande genetisk genompolymorfism (SNP) genotypning och kopinummervariation (CNV) i både mänskliga och jordbruksgenomiska tillämpningar.
SwiftArrayStudio Microarray Analyzer är ett automatiserat arraybehandlingsinstrument som integrerar hybridisering, tvätt/färgning och skanningsfunktioner i en enda plattform för omfattande genomomfattande genomomfattande analys av enkel nukleotidpolymorfism (SNP) och copy number variation (CNV) i både mänskliga och jordbruksgenomiska tillämpningar.
Som ett helt automatiserat arraybehandlingsinstrument är SwiftArrayStudio-analysatorn konstruerad för hög hastighetsgenomströmning och förbättrad tillförlitlighet, vilket kräver så lite som 21 timmars instrumentbearbetningstid. När detta integrerade system används tillsammans med SwiftArray Assay möjliggör det för forskare att samla in genomdata på så lite som 30 timmar, vilket innebär ett betydande framsteg i automatiserad mikroarrayanalys och arbetsflöde.
Funktioner i SwiftArrayStudio Microarray Analyzer inkluderar:
  • Höghastighetsprestanda—konstruerad för snabb databehandling och analys för att möta krävande beräkningskrav i forsknings- och laboratoriemiljöer
  • Automatiserad arraybehandling—integrerade automatiserade bearbetningsmöjligheter för effektiv hantering av flerdimensionella dataarrayer, vilket minskade manuella ingrepp och bearbetningsfel
  • Förbättrad genomströmningsrobust—systemarkitektur möjliggör flexibel genomströmning och stödjer arbetsflöden från en enda platta på så lite som 30 timmar till 16 plattor bearbetade under en femdagarsarbetsvecka
Ultrahöghastighetsskanning möjliggör snabb provbearbetning
SwiftArrayStudio Microarray Analyzer möjliggör exceptionell skanningsprestanda med förmågan att bearbeta ett enskilt prov på så lite som 15 sekunder. Denna anmärkningsvärda hastighet uppnås genom avancerad LED-belysningsteknologi i kombination med ett högupplöst 4,1-megapixels bildsystem. För fullständig plattbearbetning visar instrumentet konsekvent prestanda över olika array-tätheter, vilket kräver så lite som 105 minuter för 96-arrayplattor och 95 minuter för 384-arrayplattor. När laboratorier integreras med SwiftArray Assay-protokollet kan de uppnå fullständiga resultat på så lite som 30 timmar, vilket innebär en betydande förbättring av mikroarrayens arbetsflödeseffektivitet som möjliggör snabbare svarsttider och förbättrad laboratorieproduktivitet.
Fullt integrerad automation
SwiftArrayStudio Microarray Analyzer är ett helt automatiserat mikroarraysystem som kombinerar hybridisering, tvätt/färgning och skanningsoperationer inom en integrerad plattform. Denna omfattande end-to-end-automationsarkitektur möjliggör konsekventa och pålitliga resultat samtidigt som behovet av manuell intervention under bearbetningscykler minimeras. En komplett enkel platta kan bearbetas utan manuella steg på cirka 21 timmar, vilket gör att laboratoriepersonalen kan fokusera sin expertis på andra kritiska analytiska uppgifter samtidigt som optimal arbetsflödeskontinuitet bibehålls och risken för mänskliga fel vid provbearbetning minskas.
Skalbar genomströmningsarkitektur anpassar varierande laboratoriekrav
Instrumentet stödjer flexibel genomströmning, vilket möjliggör bearbetning av en enda platta på så lite som 30 timmar upp till 16 plåtar bearbetade under en femdagars arbetsvecka. Denna skalbara arkitektur hjälper till att säkerställa optimal instrumentanvändning i olika arbetsflödesscenarier samtidigt som en konsekvent bearbetningseffektivitet bibehålls. Systemets design gör det möjligt för laboratorier att växla mellan lågvolymsforskningsapplikationer och högkapacitets kliniska eller industriella testkrav utan att kompromissa med analytisk prestanda eller driftssäkerhet.
Avancerad fjärrdiagnostik och stödsystem drifttid
SwiftArrayStudio-analysatorn innehåller sofistikerade Smart Help- och Remote Support-teknologier som samverkar för att erbjuda förbättrade serviceupplevelser och minska instrumentens driftstopp. Smart Help-funktionaliteten gör det möjligt för användare att initiera supportärenden direkt från instrumentgränssnittet, vilket automatiskt skickar felloggar och omfattande diagnosdata för att påskynda felsökningsprocesser. Fjärrstödsfunktionen gör det möjligt för serviceproffs att säkert få tillgång till instrumentens hälsodata i realtid, utföra fjärrdiagnostik och erbjuda guidad problemlösning utan att behöva besöka på plats. Denna integrerade stödarkitektur förbättrar avsevärt servicens responshastighet, diagnostiska noggrannhet och övergripande systemtillförlitlighet, vilket hjälper till att säkerställa kontinuerlig operativ tillgänglighet för kritiska laboratoriearbetsflöden.
Intuitiv hantering genom avancerad användargränssnittsdesign
Instrumentet har ett pekskärmsgränssnitt med styrd användarfunktion som hjälper till att förenkla komplexa mikroarray-bearbetningsprotokoll. Det strömlinjeformade arbetsflödet kräver att användare helt enkelt laddar in prover och arrayplattor innan den automatiserade bearbetningssekvensen initieras, vilket gör de sofistikerade analytiska möjligheterna tillgängliga för laboratoriepersonal med varierande teknisk expertis. Denna användarcentrerade designfilosofi möjliggör konsekvent drift samtidigt som utbildningskrav och risken för operativa fel minskas.   
Garanti
1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ SwiftArrayStudio-instrumentet
Mått B x H x D: 54,52 x 25,03 x 26,92 tum (138,48 x 63,58 x 68,39 cm)
För användning med (applikation) Mikroarraybearbetning
Vikt 170.1 kg
Kvantitet 1 st.
Endast för forskning.