Läs mer
Eppendorf™ Swing skoprotor för bänkcentrifug
Produktkod. 10120052 Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
A-4-38
A-4-44
A-4-62
A-4-62-MTP
A-4-81
A-4-81-MTP
A-8-17
Inkluderar:
4 MTP-skopor
4 hängare för 2 x 50ml Falcon-G™
4 x 100 ml rektangulära skopor
4 x 250 ml rektangulära skopor
4 x 500 ml rektangulära skopor
4 x 85 ml skopor
8 x 15 ml skopor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10120052
Brand: Eppendorf™ 5810718007
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa rotorer för ett brett spektrum av molekylära applikationer. Eppendorf™ Swing Bucket Rotorer är designade för användning med Eppendorf bänkcentrifugr.
  • Rymmer rör och tallrikar
  • Aerosoltäta lock för säker centrifugering av farliga prover finns som tillval
  • Rotorns livslängd: max. 40 000 cykler
  • Rotor, skopor, lock och adaptrar är autoklaverbara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Svängande skoprotor
För användning med (utrustning) A-4-81
Inkluderar 4 x 500 ml rektangulära skopor
Antal platser 4