Läs mer
Eppendorf™ Swing skoprotor för bänkcentrifug
Produktkod. 10258211 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
A-4-38
A-4-44
A-4-62
A-4-62-MTP
A-4-81
A-4-81-MTP
A-8-17
Inkluderar:
4 MTP-skopor
4 hängare för 2 x 50ml Falcon-G™
4 x 100 ml rektangulära skopor
4 x 250 ml rektangulära skopor
4 x 500 ml rektangulära skopor
4 x 85 ml skopor
8 x 15 ml skopor
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Inkluderar Förpackningsstorlek
10258211 A-4-38 4 x 85 ml skopor Varje
10054271 A-4-44 4 hängare för 2 x 50ml Falcon-G™ Varje
10794563 A-4-81-MTP 4 MTP-skopor Varje
10120052 A-4-81 4 x 500 ml rektangulära skopor Varje
10282811 A-4-44 4 x 100 ml rektangulära skopor Varje
10084161 A-8-17 8 x 15 ml skopor Varje
10580152 A-4-62 4 x 250 ml rektangulära skopor Varje
10394792 A-4-62-MTP 4 MTP-skopor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10258211 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5702720003
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Använd dessa rotorer för ett brett spektrum av molekylära applikationer. Eppendorf™ Swing Bucket Rotorer är designade för användning med Eppendorf bänkcentrifugr.
  • Rymmer rör och tallrikar
  • Aerosoltäta lock för säker centrifugering av farliga prover finns som tillval
  • Rotorns livslängd: max. 40 000 cykler
  • Rotor, skopor, lock och adaptrar är autoklaverbara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Svängande skoprotor
Max. RCF 3,000 x g
Max. Hastighet 4,400 rpm
För användning med (utrustning) A-4-38
Inkluderar 4 x 85 ml skopor
Antal platser 4