Läs mer
Eppendorf™ Swing skoprotor för bänkcentrifug
Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
A-4-38
A-4-44
A-4-62
A-4-62-MTP
A-4-81
A-4-81-MTP
A-8-17
Inkluderar:
4 MTP-skopor
4 hängare för 2 x 50ml Falcon-G™
4 x 100 ml rektangulära skopor
4 x 250 ml rektangulära skopor
4 x 500 ml rektangulära skopor
4 x 85 ml skopor
8 x 15 ml skopor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rymmer rör och tallrikar
- Aerosoltäta lock för säker centrifugering av farliga prover finns som tillval
- Rotorns livslängd: max. 40 000 cykler
- Rotor, skopor, lock och adaptrar är autoklaverbara
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Svängande skoprotor |
| För användning med (utrustning) | A-4-62-MTP |
| Inkluderar | 4 MTP-skopor |