Beskrivning
- Rymmer rör och tallrikar
- Aerosoltäta lock för säker centrifugering av farliga prover finns som tillval
- Rotorns livslängd: max. 40 000 cykler
- Rotor, skopor, lock och adaptrar är autoklaverbara
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Svängande skoprotor |
| För användning med (utrustning) | A-4-81-MTP |
| Inkluderar | 4 MTP-skopor |