Läs mer
Hettich™ Utsvängbar rotor för ROTINA 380/380 R Centrifuge, 4 plats
Produktkod. 10696083
Change view
Max. Hastighet:
4 000 varv/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Max. Hastighet Förpackningsstorlek
10696083 4 000 varv/min Varje
1 options
Produktkod. 10696083 Leverantör Hettich™ Leverantörsnummer 1798
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Ger konsekventa, exakta resultat för blod-, cell-/vävnadsodling, plattor eller flaskapplikationer. ROTINA 380 R är en bänkcentrifug med hög kapacitet för allmänt ändamål med ett litet fotavtryck.
  • För användning med ROTINA 380/380 R
  • ROTINA 380:s mångsidighet och storlek gör ett ovärderligt tillskott till alla labb. Idealisk för kliniska, forskning, mat och dryck och industriella tillämpningar.
  • Robust och stadig centrifug med hög kapacitet
  • Tillbehör med bioinneslutning skyddar användare från aerosoler samtidigt som de garanterar optimal säkerhet, till exempel vid centrifugering av smittsamma prover
  • Temperaturkontrollsystem med förkylningsfunktion från -20 till +40 °C
  • Versa-Rotor™ för flera applikationer
  • Helt stålkonstruktion
  • Tyst drift
  • Easy-Lift™/Safety-Lock™ Lock
Specifikationer
Typ Utsvängbar rotor
Max. RCF 3,095 x g
Max. Hastighet 4 000 varv/min
Radie (metrisk) 168 mm
Radie (metrisk) Min. 142 mm
Max. Rörlängd 115 mm
Max. Diameter på rör 65 mm
För användning med (utrustning) ROTINA 380/380 R
Vinkel 90°
Antal platser 4