Läs mer
Hettich Lab Technology™ Utsvängbar rotor för ROTINA 420/420 R, 4-plats
Beskrivning
- Utsvängbar rotor
- 90° , 4-plats
- För användning med ROTINA 420/420 R Centrifuge
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Utsvängbar rotor |
| Kapacitet | 4 x 600 ml |
| Max. RCF | 3,095 x g |
| Max. Hastighet | 4,000 rpm |
| Radie (metrisk) | 168 mm |
| Radie (metrisk) Min. | 109 mm |
| Max. Rörlängd | 100 mm |
| Max. Diameter på rör | 44 mm |
| För användning med (utrustning) | ROTINA 420/420 R |
| Vinkel | 90° |
| Visa mer |