Läs mer
Hettich Lab Technology™ Utsvängbar rotor för ROTIXA 50 S Centrifuge, 2-ställs
Produktkod. 10445922
Change view
Kapacitet:
20 plattor/ställ per rotor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
10445922 20 plattor/ställ per rotor Varje
1 options
Produktkod. 10445922 Leverantör Hettich Lab Technology™ Leverantörsnummer 4282
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning med ROTIXA 50 S Centrifuge. Dessa rotorer är idealiska för hög provgenomströmning i medicinska, forsknings- och kvalitetskontrolllaboratorier.
  • Svängbar rotor, 2-plats
  • För Deep Well Plates
  • För ROTIXA 50 S Centrifuge
  • ROTIXA-modeller är de centrifuger man väljer för medicinska rutinlaboratorier, såväl som forsknings- och kvalitetskontrolllaboratorier inom life science-industrin.
  • ROTIXA-centrifuger har den utökade S-kontrollpanelen.
  • Idealisk för hög provgenomströmning.
Specifikationer
Typ Utsvängbar rotor
Kapacitet 20 plattor/ställ per rotor
Max. RCF 2,652 x g
Max. Hastighet 3,600 rpm
Radie (metrisk) 183 mm
Radie (metrisk) Min. 178 mm
För användning med (utrustning) ROTIXA 50 S Centrifuge
Vinkel 90°
Antal platser 2