Läs mer
Eppendorf™ Sväng ut rotor för bänkcentrifuge
Produktkod. 10034261 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
0,2 till 500 ml
5 till 25 ml
För användning med (utrustning):
5702/5702 R/5702 RH Centrifuge
5810/5810R Centrifuge
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet För användning med (utrustning) unitSize
10034261 5 till 25 ml 5702/5702 R/5702 RH Centrifuge Varje
10132152 0,2 till 500 ml 5810/5810R Centrifuge Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10034261 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5702740004
Har en kompakt och robust design och överlägsen användarkomfort
  • För användning med Eppendorf Centrifuger 5702
  • 5702-familjen av låghastighetscentrifuger för allmänna ändamål var speciellt utformade för att möta kraven på klinisk forskning och cellodlingslabb med låg till medelhög genomströmning. De är kompakta i designen så att man kan passa bekvämt på varje labbbänk, tyst i drift för att gynna din arbetsmiljö.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Utsvängbar rotor utan korg
Kapacitet 5 till 25 ml
Max. RCF 3,000 x g
Max. Hastighet 4,400 rpm
För användning med (utrustning) 5702/5702 R/5702 RH Centrifuge
Antal platser 15