Beskrivning
- För användning med Eppendorf Centrifuger 5810/5810R
- Centrifuge 5810/5810 R är en arbetshäst för laboratorier med medelhög till hög genomströmning. Den kombinerar extraordinär mångsidighet och kapacitet för både rör och plattor med ett extraordinärt kompakt fotavtryck.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Svängande skoprotor |
| Kapacitet | 0,2 till 500 ml |
| Max. RCF | 3,220 x g |
| Max. Hastighet | 4,000 rpm |
| För användning med (utrustning) | 5810/5810R Centrifuge |
| Inkluderar | Aerosoltäta lock för säker centrifugering av farliga prover finns som tillval |