Läs mer
Notrax Schweiz XT™ Barriärmattning av högsta kvalitet, träkol
Produktkod. 17782028
Change view
Längd (metrisk):
90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
240 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
17782028 120 cm
17742028 90 cm
17722038 150 cm
17762038 180 cm
17702048 240 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17782028 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 380S0034CH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1401.75 SEK
    1210.47 SEK / Paket med 1
    Save 191.28 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 03-11-2026
Notrax Schweiz XT™ Högkvalitativ barriärmatta designad för att ta bort inkommande fukt och finare smutspartiklar i stora inomhusentréer, inklusive vägg-till-vägg-applikationer.
  • Högkvalitativ barriärmatta designad för att ta bort inkommande fukt och finare smutspartiklar i stora inomhusentréer, inklusive vägg-till-vägg-applikationer
  • Vår omdesignade klassiska barriärmatta, känd för sina mjukare garn, har förstärkts med en monofilament för att erbjuda ytterligare skrapning och ge utmärkt rengöring och absorbering
  • Det nya trefärgade grusmönstret ger enastående smutsdöljande egenskaper
  • Stor förmåga att hålla kvar fukt (< 58 liter per m² ) och skrapa skräp från gångtrafik samtidigt som det behåller sitt snygga utseende under längsta tid
  • En tät tungviktsvinylbaksida säkerställer lång livslängd
Specifikationer
Färg Kol
Längd (engelska) 47 tum
Längd (metrisk) 120 cm
Material Polyamid 6.0 garn
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 90 cm