Läs mer
Notrax Schweiz XT™ Barriärmattning av högsta kvalitet, träkol
Längd (metrisk):
90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
240 cm
Beskrivning
- Högkvalitativ barriärmatta designad för att ta bort inkommande fukt och finare smutspartiklar i stora inomhusentréer, inklusive vägg-till-vägg-applikationer
- Vår omdesignade klassiska barriärmatta, känd för sina mjukare garn, har förstärkts med en monofilament för att erbjuda ytterligare skrapning och ge utmärkt rengöring och absorbering
- Det nya trefärgade grusmönstret ger enastående smutsdöljande egenskaper
- Stor förmåga att hålla kvar fukt (< 58 liter per m² ) och skrapa skräp från gångtrafik samtidigt som det behåller sitt snygga utseende under längsta tid
- En tät tungviktsvinylbaksida säkerställer lång livslängd
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Kol |
| Längd (engelska) | 35 tum |
| Längd (metrisk) | 90 cm |
| Material | Polyamid 6.0 garn |
| Typ | Industriell och kommersiell mattning |
| Bredd (metrisk) | 60 cm |