Läs mer
mb2 Snurra Anti-Static Arbetsstol i polyuretan
Produktkod. 13496329
Change view
Stol i polyuretan
Produktkod.
13496329 Stol i polyuretan
1 options
Produktkod. 13496329 Leverantör mb2 Leverantörsnummer 231B1D2E2
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vridbar antistatisk arbetsstol i polyuretan, med hjul
  • Antistatisk arbetsstol
  • Sits och ryggstöd i flera lager av bok- och poppelträ, helt skummad med svart antistatisk polyuretan
  • Ryggstöd i kromat stålstång, i höjd och djup justerbart
  • Gashöjdjustering
  • Antistatiska dubbelroterande självbromsande hjul
  • 5-ekrad bas i pressgjuten polerad aluminium
Specifikationer
Produkttyp ESD-stol
Färg Svart
Justerbar (höjd) Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Tillbaka stil Standard
Certifikat och efterlevnad IEC 61340-5-1
För användning med (applikation) Lab
Lyfttyp Pneumatisk
Kvantitet 1 st
Sitthöjd 400 till 530 mm
Garanti 5 år för normal användning
Med armstöd Nej
Med ryggstöd Ja
Med hjul Ja
Fotstöd Nej
Med svankstöd Nej
Med Tilt Nej
Material Polyuretan
Typ av sittplatser Skrivbordshöjd