Läs mer
mb2 Snurra Anti-Static Arbetsstol i polyuretan
Beskrivning
- Antistatisk arbetsstol
- Sits och ryggstöd i flera lager av bok- och poppelträ, helt skummad med svart antistatisk polyuretan
- Ryggstöd i kromat stålstång, i höjd och djup justerbart
- Gashöjdjustering
- Antistatiska glider
- 5-ekrad bas i pressgjuten polerad aluminium
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ESD-stol |
| Färg | Svart |
| Justerbar (höjd) | Ja |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Tillbaka stil | Standard |
| Certifikat och efterlevnad | IEC 61340-5-1 |
| För användning med (applikation) | Lab |
| Lyfttyp | Pneumatisk |
| Kvantitet | 1 st |
| Sitthöjd | 460 till 650 mm |
| Visa mer |