Läs mer
Cole-Parmer™ Vridbar termometerklämma
Produktkod. 11715419 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk):
6 till 8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11715419
Brand: Cole-Parmer™ 0804322
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cole-Parmer Vridbar termometerklämma, diameter: 6 till 8 mm, Nickelpläterad zink, för användning med: termometer, längd: 159,01 mm, antal per förpackning: 1 st, storlek öppning: 6,01 mm till 8,128 mm
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Termometerklämma
Material Nickelpläterad zink
För användning med (utrustning) Termometer
Diameter (metrisk) 6 till 8 mm
Längd (metrisk) 159.01 mm
Storlek (metriskt) grepp 6,01 till 8,128 mm
Typ av käke Snurra