Läs mer
Hamilton™ Swivel Union 1/4-28 trådar
Produktkod. 11502475
Change view
Material:
CTFE
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11502475 CTFE Varje
1 options
Produktkod. 11502475 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 35037
Beräknad leverans: 24-09-2026
Hamilton erbjuder ett brett sortiment av inerta beslag och kopplingar gjorda av CTFE. Beslagen är designade för användning med industristandard luer och luer lock produkter som våra sprutor samt gängade 1/4-28 och M6 portar med platt botten.
Specifikationsblad
  • Anslutning 1– Man 1/4-28
  • Anslutning 2– Man 1/4-28
  • Monteringsmaterial– CTFE
  • Försäljningsmängd– 1 st
  • ID– 1,5 mm
Specifikationer
Typ Man 1/4-28
Material CTFE