Läs mer
Fisherbrand™ Mini-förstoringsglas
Produktkod. 12816355 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12816355 1 st Varje
1 options
Produktkod. 12816355
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1633.58 SEK
    1037.81 SEK / Paket med 1
    Save 595.77 SEK
    36% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förstorar objekt för enklare visning. Fisherbrand™ Mini-magnifier vridbara för bekväm observation.
  • Ljuslådan är idealisk för snabb screening av tallrikar med 96 brunnar, petriskålar, elektroforesgeler, objektglas och OH-film.
  • Kräver 2 x AA-batterier (ingår).
  • Svängbar, gjuten lins ger 1,75X förstoring.
Specifikationer
Färg Röd ram
För användning med (utrustning) Mini-Light Box
Höjd (engelska) 8,1 tum
Höjd (metrisk) 20.7 cm
Inkluderar Ram och förstoringsglas
Längd (engelska) 6,3 tum
Längd (metrisk) 16.1 cm
Kvantitet 1 st
Storlek Regular
Vikt (engelska) 1 oz.
Vikt (metrisk) 0.45 kg
Bredd (engelska) 5,3 tum
Bredd (metrisk) 13.5 cm
Diameter (engelsk) Lins 5,3 tum
Diameter (metrisk) lins 13.5 cm
Förstoring 1.75x
Material Polykarbonat
Produkttyp Förstoringsglas