Läs mer
BOLA Vridbara skruvkopplingar
Beskrivning
- Skruvlock gjort av PPS med inre delar gjorda av PTFE.
- Prober, rör eller rör förs först in genom kopplingen, sedan skruvas kopplingen fast på GL-halsen och det insatta elementet kan fästas i önskad position.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2 mm |
| Trådstorlek | GL 18 |
| Armvinkel | 10 ° |
| Färg | Svart |
| Flexibilitet | Styv |