Läs mer
Invitrogen™ SYBR™ Green Fast Advanced Cells-to-CT™ Utrustning
Produktkod. 16356532
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
40 reaktioner
400 reaktioner
DNas:
22μ L DNas I
220μl DNas I
55μl DNas I
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner DNas
16356532 40 reaktioner 22μ L DNas I
16366532 100 reaktioner 55μl DNas I
16376532 400 reaktioner 220μl DNas I
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16356532 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A35379
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Celllysreagens, DNAs I, stopplösning, 20X RT-enzymmix, 2X RT-buffert, Cells-to-Ct SYBR Fast Advanced mastermix
SYBR Green Fast Advanced Cells-to-Ct-sats är ett komplett cellysatsystem designat för genuttrycksanalys direkt från odlade celler utan RNA-rening.
SYBR Green Fast Advanced Cells-to-Ct Kit är ett komplett celllysatsystem utformat för genuttrycksanalys direkt från odlade celler utan RNA-rening. SYBR Green Fast Advanced Cells-to-Ct celllysreagenser levereras med högst känslig Cells-to-Ct Fast Advanced reverse transkriptionsenzymblandning, 2X RT-buffert och en förstklassig PowerUp SYBR Green Master-blandning. Green SYBR Fast Advanced Cells-to-Ct Kit ger dig den känslighet du behöver i det snabbaste arbetsflödet som finns: få genuttrycksanalysresultat från en hel cellplatta på cirka 1,5 timme.
  • Komplett optimerat – arbetsflöde inkluderar celllysreagenser med gDNA-borttagning, ny Fast Advanced RT-enzymblandning, buffert och ny PowerUp SYBR Green Fast Advanced Master Mix
  • Snabb – 7-minuters provförberedelse, inklusive DNase-behandling, vid rumstemperatur
  • Enkla – lyseringsprover i ett rör eller direkt i odlingsplattor
  • Robust – utför genuttrycksanalys på 10 – 100 000 celler per prov; resultat motsvarande de från renat RNA
  • Efficient – innehåller tillräckligt med reagenser för att generera 1000 realtids-PCR-resultat från 100 startprover
Unik metod eliminerar behovet av att isolera RNA från odlade celler
Metoden Cells-to-Ct har ett unikt lysreagens som lyserar celler och skyddar RNA. DNA-borttagning sker samtidigt under 5-minuterslyssteget för att spara tid och förbättra användarvänligheten. Lysen stoppas sedan genom att tillsätta en 'Stop Solution' som irreversibelt binder till lysreagensen.
SYBR Green Fast Advanced Cells-to-CT Kit innehåller Cells-to-Ct Fast Advanced reverse transcription (RT)-reagenser för cDNA-syntes och PowerUp SYBR Green Master Mix för realtidsanalys av PCR. Primer-set tillhandahålls av användaren.
Enkel 7-minuters provberedning
Green SYBR Fast Advanced Cells-to-CT Kit är utformat för 10 –stycken 100 000 odlade celler/prov. Cellerna tvättas i PBS och lyseras i lyslösning i fem minuter vid rumstemperatur; DNasebehandling kan utföras samtidigt. Lysen avslutas vid rumstemperatur med en 2-minuters inkubation med Stop Solution. Lysaterna är nu redo för omvänd transkription eller lagring vid –20 °C under en kort period eller -80 °C under lång tid.
Maximera känsligheten för detektion
Till skillnad från vissa konkurrentkit som begränsar mängden lysat i RT-reaktionen till 10 %, SYBR kan Green Fast Advanced Cells-to-CT Kit rymma 45 % av den totala RT-reaktionsvolymen som celllysat. Dessutom kan cDNA utgöra upp till 30 % av realtidsvolymen av PCR-reaktionen. Den stora lysatvolymen i den optimerade RT-reaktionen, tillsammans med den stora cDNA-volymen i den efterföljande realtids-PCR med Green PowerUP SYBR Master Mix, leder till maximal känslighet. Mastermixen förstärker målet exakt och noggrant, vilket möjliggör detektion av små mängder mål, såsom transkript uttryckta vid låga nivåer.
Minskad provförlust och överföringsfel
Eftersom prover kan bearbetas direkt i odlingsbrunnar (96 eller 384 brunnar) minimeras provhantering och risken för provförlust eller överföringsfel, vilket underlättar snabb högkapacitetsbearbetning. Till skillnad från gammaldags, flerstegs RNA-isoleringsprotokoll krävs inga uppvärmnings-, tvätt- eller centrifugeringssteg. Kitet förenklar kraftigt en arbetsamisk process på 30 –till 60 minuter och reducerar den till 7 minuter.
Beprövad prestation, bevisad tillsammans
Alla komponenter i SYBR Green Fast Advanced Cells-to-CT Kit har optimerats för konsekvent och pålitlig prestanda. Detta tar bort gissningsarbetet med att sätta ihop separata provförberedelse-, RT- och realtids-PCR-kit, vilket ger dig den känslighet du behöver i det snabbaste arbetsflödet från prov till svar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring 100 μl 20X Fast Advanced RT enzymmix, 2 ml 2X Fast Advanced RT-buffert, 2 ml lyseringslösning, 220 μl Stopplösning, 22 μl DNas I, 1 mL PowerUp SYBR Green mastermix, Förvara vid -5 till -30 °C.
Detektionsmetod SYBR
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod 2-stegs RT-qPCR
Reaktionshastighet 7 min.
DNas 22μ L DNas I
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Produktlinje Celler-till-CT
Produkttyp Fast Advanced Cells-to-Ct-sats
Kvantitet 40 reaktioner
Frakt skick Torr is
Tillräckligt för 40 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck
Trohet (mot Taq) 2X
Antal reaktioner 40 reaktioner
Reningsmål Lysater
Reagenstyp Cellysering
Provtyp Däggdjursceller
Utgångsmaterial 10–100 000 celler
Afficher plus Afficher moins
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Nom du produit
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.