Läs mer
Fisherbrand™ SYBR™ Grön qPCR Master Mix
Produktkod. 17896228 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym:
1 mL
5 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym Förpackningsstorlek
17896228 5 mL 5ml
17816238 1 mL 1ml
17806238 50 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17896228
 Begränsad artikel
I lager
Fisherbrand™ SYBR™ Green qPCR Master Mix är en 2X, färdig att använda mastermix designad för färgämnesbaserad, kvantitativ amplifiering av DNA (cDNA och gDNA)-mål genom realtids-PCR.
Funktioner av Fisherbrand SYBR Green qPCR Master Mix inkluderar:
  • Möjliggör bred instrument- och arbetsflödeskompatibilitetFisherbrand SYBR Grön qPCR Master Mix för användning med en mängd olika realtids-PCR-instrument och omvänt transkriptas (RT) enzymer
  • Mycket känslig och specifik lågnivådetektering av ditt mål av intresse
  • Brett linjärt dynamiskt intervall —exakt mätning över sex loggar av dynamiskt intervall, vilket möjliggör noggrann detektering med både låg- och högkoncentrationsprov 1
Bred instrumentkompatibilitet
Fisherbrand SYBR Green qPCR Master Mix kan användas i antingen standard- eller snabbcyklingsläge och är kompatibel med en mängd olika realtids-PCR-instrument.
Bred arbetsflödeskompatibilitet
Fisherbrand SYBR Green qPCR Master Mix är kompatibel med en mängd olika RT-enzymer och ger flexibilitet för varierande primersmälttemperaturer (Tm), mellan 55 C °och 65 °C.
Mycket känslig och specifik
Fisherbrand SYBR Green qPCR Master Mix möjliggör lågnivådetektion och innehåller en antikroppsmedierad varmstartmekanism för att mildra ospecifik tidig polymerasaktivitet. Se figur för en prestandajämförelse med andra ledande mastermixar.
Brett dynamiskt omfång
Fisherbrand SYBR Grön qPCR Master Mix kan ge upp till 6-log dynamiskt intervall för cDNA (se figur) och visar motsvarande eller bättre dynamiskt intervall vid detektering av olika mål jämfört med andra mastermixar.
Andra funktioner inkluderar:
  • Stabilitet av förmonterade reaktioner i upp till 72 timmar i mörkt rum vid rumstemperatur 2
  • Minska överförd kontaminering —uracil-DNA-glykosylas (UDG) och dUTP som ingår i blandningen för att säkerställa att kvarvarande DNA-rester inte förstärks på nytt i efterföljande experiment
Fotnoter
1. Se användarhandboken för specifika rekommendationer om provkoncentration.
2. Pre-PCR-stabilitet påverkas inte bara av mastermixen utan också av målet som analyseras. För maximalt förtroende bör forskare bekräfta stabilitetsprofiler för sina specifika mål.
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring SYBR Grönt färgämne, DNA-polymeras, med en antikroppsförmedlad varmstart, värmelabilt uracil-DNA-glykosylas (UDG), ROX färgämne (passiv referensfärg), dNTP-blandning innehållande dUTP/dTTP, Optimerade buffertkomponenter; Förvara vid -°20 C± °10 C i mörker
Detektionsmetod SYBR
Form Fryst
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR, 2-stegs RT-qPCR, RT-qPCR
Reaktionshastighet Snabb eller standard
Etikett eller färgämne SYBR Green, FAM
Produkttyp mastermix
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Genuttryck, DNA-kvantifiering, Mikrobiell upptäckt, Realtids-PCR (qPCR)
Antal reaktioner 500 x 20μ L Reaktioner
Volym 5 mL