Läs mer
MedChemExpress SYBR Green qPCR Master Mix
Produktkod. 16488936
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 Reactions
Produktkod. Kvantitet
16488936 100 Reactions
1 options
Produktkod. 16488936 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYK0501
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress MCE qPCR Master Mix is provided as a simple-to-use, stabilized 2X formulation that includes all components for qPCR except sample DNA, primers and water.
Specifikationer
Innehåll och lagring Stored at -20°C protecting from light, and is stable for up to 18 months. Avoid repetitive freeze-thaw cycles while using. For immediate use, components may be stored at 2°C to 8°C.
Produkttyp Kits
Kvantitet 100 Reactions