Läs mer
MedChemExpress SYBR Green qPCR Master Mix (High ROX)
Produktkod. 16469705
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2000 Reactions
Förpackningsstorlek:
2000 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16469705 2000 Reactions 2000 reaktioner
1 options
Produktkod. 16469705 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYK0521
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress SYBR Green qPCR Master Mix (High ROX) is provided as a simple-to-use, stabilized 2X formulation that includes all components for qPCR except sample DNA, primers and water, in which High ROX Reference Dye is included.
Specifikationer
Innehåll och lagring Stored at -20°C protecting from light, and is stable for up to 18 months. Avoid repetitive freeze-thaw cycles while using. For immediate use, components may be stored at 2°C to 8°C.
Produkttyp Kits
Kvantitet 2000 Reactions