Läs mer
Sydnophene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sydnophene |
| CAS | 3441-64-3 |
| Molekylformel | C11H14ClN3O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-(beta-Phenylisopropyl)sydnonimine hydrochloride, Sydnophen, 3-(alpha-Methylphenethyl)sydnone Imine, 3-(1-methyl-2-phenylethyl)sydnone Imine, 5-Amino-3-(1-methyl-2-phenylethyl)-1,2,3-Oxadiazolium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N3O.ClH/c1-9(14-8-11(12)15-13-14)7-10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,8-9,13H,7,12H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(Cc1ccccc1)N2NOC(=C2)N |
| IUPAC-namn | 3-(1-phenylpropan-2-yl)-2H-oxadiazol-5-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.7 |
| Formel vikt | 241.0982 |