Läs mer
Abnova™ SYF2 Recombinant Protein
Produktkod. 16177922
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Produktkod. 16177922
Brand: Abnova™ H00025949P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH10862
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 25949
Molekylvikt (g/mol) 52.36
Namn SYF2 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MAAIAASEVLVDSAEEGSLAAAAELAAQKREQRLRKFRELHLMRNEARKLNHQEVVEEDKRLKLPANWEAKKARLEWELKEEEKKKECAARGEDYEKVKLLEISAEDAERWERKKKRKNPDLGFSDYAAAQLRQYHRLTKQIKPDMETYERLREKHGEEFFPTSNSLLHGTHVPSTEEIDRMVIDLEKQIEKRDKYSRRRPYNDDADIDYINERNAKFNKKAERFYGKYTAEIKQNLERGTAV
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias CBPIN/DKFZp564O2082/NTC31/P29/fSAP29
Vanligt namn SYF2
Gensymbol SYF2
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution