Läs mer
SYM 2081, MedChemExpress
Beskrivning
SYM 2081 is a high-affinity ligand and potent, selective agonist of kainate receptors, inhibits [3H]-kainate binding with an IC50 of 35 nM, almost 3000- and 200-fold selectivity for kainate receptors over AMPA and NMDA receptors respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SYM 2081 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 31137-74-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C6H11NO4 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| LEDER | N[C@@H](C[C@@H](C)C(O)=O)C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.16 |
| Visa mer |