Läs mer
sym-diformylhydrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10233950 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10233950 25 g Glasflaska 25g
10479020 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10233950 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 114640250
 Begränsad artikel
CAS: 628-36-4 | Molekylformel: C2H4N2O2 | Molekylvikt: 88,07 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628-36-4
Molekylformel C2H4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 88.07
MDL-nummer MFCD00003275
InChI-nyckel POVXOWVFLAAVBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diformylhydrazine, n'-formylformohydrazide, diformylhydrazine, 1,2-hydrazinedicarboxaldehyde, bicarbamaldehyde, diformohydrazide, s-diformohydrazide, s-diformylhydrazine, n,n'-diformylhydrazine, n'-formylformic hydrazide
PubChem CID 12342
LEDER O=CNNC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material sym-Diformylhydrazine
Namnnotering 97%
Smältpunkt 155 °C till 160 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HCONHNHCHO
Kvantitet 25 g
Beilstein 02, 93
IUPAC-namn N-formamidoformamid
Formel vikt 88.06
Procent renhet 97%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.