Läs mer
sym-Homo Spermidine Trihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | sym-Homo Spermidine Trihydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H21N3.3ClH/c9-5-1-3-7-11-8-4-2-6-10;;;/h11H,1-10H2;3*1H |
| Formel vikt | 267.1036 |
| Procent renhet | >95% |