Läs mer
SYM2206, MedChemExpress
Beskrivning
SYM2206 is a potent and non-competitive AMPA receptor antagonist, with an IC50 of 1.6 μM. SYM2206 blocks Nav1.6-mediated persistent currents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SYM2206 |
| CAS | 173952-44-8 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H22N4O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (272.92 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1N=C(C2=CC=C(N)C=C2)C3=C(C=C4C(OCO4)=C3)C1C)NCCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 366.41 |
| Formel vikt | 366.41 |
| Visa mer |