Läs mer
SymLine Rör, FlexTube& FlexTube Pro
Produkttyp:
FlexTube
FlexTube Pro
Provrör
Diameter (metrisk) Yttre:
16,0 till 16,9 mm
19,8 mm
Total längd (metrisk):
1 m
1,5 m
2,5 m
25 m
600 mm
Förpackningsstorlek:
1m
Varje
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Symline FlexTube, GL25 (f), ID = 14,3 - 14,8 mm, OD = 19,0 - 19,8 mm ut- och invändigt spiralformad, PTFE elektrostatiskt ledande, Längd 1500 mm - flexibel anpassningsbar |
| Autoklaveringsbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0.52 - 0.54 in. |
| Diameter (metrisk) Inre | 13.4 - 13.9 mm |
| Material | PTFE-EC |
| Diameter (engelska) Yttre | 0.63 - 0.66 in. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 16,0 till 16,9 mm |
| Total längd (engelska) | 59,0551 tum. |
| Total längd (metrisk) | 1,5 m |
| Färg | Svart |
| Visa mer |